Läs mer
Alfa-naftholbenzein (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30465737
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30465737 10 g
1 options
Produktkod. 30465737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN36900510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Naphtholbenzein
CAS 145-50-6
Molekylformel C27 H18 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein
InChI formel InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H
LEDER O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54
IUPAC-namn 4-[(4-hydroxy-1-naftalen)-fenylmetylen] nafthal-1-one
Molekylvikt (g/mol) 374.43062
Formel vikt 374.1307