Läs mer
alfa-naftholbenzein
Produktkod. 11483157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483157 5 g 5g
11493157 25 g 25g
11403167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16125.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374,439 g/mol
α-Naftolbensein används som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Naftolbensein används som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Löslighet
Löslig i etanol, ättiksyra och aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, vattenreaktiva ämnen, azo, diazo, hydraziner, metaller, nitrider, peroxider, hydroperoxider, epoxider och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145-50-6
Molekylformel C27H18O2
Molekylvikt (g/mol) 374.439
MDL-nummer MFCD00078492
InChI-nyckel VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC-namn (4Z)-4-[(4-hydroxinaftalen-1-yl)-fenylmetyliden]naftalen-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Naphtholbenzein
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3471575
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Löslighetsinformation Löslig i etanol, ättiksyra och aceton. Olöslig i vatten.
Formel vikt 374.44
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.