Läs mer
alfa-naftholbenzein
Produktkod. 11493157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493157 25 g 25g
11483157 5 g 5g
11403167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16125.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1513.40 SEK
    1359.65 SEK / 25g
    Save 153.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374,439 g/mol
α-Naftolbensein används som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Naftolbensein används som pH-indikator. (pH 0,0-0,8/pH 8,2-10,0).
Löslighet
Löslig i etanol, ättiksyra och aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, vattenreaktiva ämnen, azo, diazo, hydraziner, metaller, nitrider, peroxider, hydroperoxider, epoxider och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145-50-6
Molekylformel C27H18O2
Molekylvikt (g/mol) 374.439
MDL-nummer MFCD00078492
InChI-nyckel VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC-namn (4Z)-4-[(4-hydroxinaftalen-1-yl)-fenylmetyliden]naftalen-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material alpha-Naphtholbenzein
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3471575
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Löslighetsinformation Löslig i etanol, ättiksyra och aceton. Olöslig i vatten.
Formel vikt 374.44
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.