Läs mer
alpha-Naphtholphthalein
Produktkod. 11329597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329597 1 g 1g
11309597 5 g 5g
11319597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041221.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator i 0,1 % eller 0,04 % alkohollösning
Indikator i 0,1 % eller 0,04 % alkohollösning.α -Naftolftalein används som en pH-indikator och fungerar i pH-intervallen mellan 7,3 och 8,7. Den används också vid utformningen av en optisk koldioxidsensor baserad på fluorescensintensitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-01-0
Molekylformel C28H18O4
Molekylvikt (g/mol) 418.448
MDL-nummer MFCD00036202
InChI-nyckel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalide
PubChem CID 68993
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxinaftalen-1-yl)-2-bensofuran-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Naphtholphthalein
Smältpunkt 238°C to 240°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,6389
Löslighetsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vikt 418.45
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.