Läs mer
alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, 90%, TRC
Produktkod. 30468196
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30468196 1 g -
30469022 5 g -
30480758 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3784001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2461-42-9
Molekylformel C13 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
IUPAC-namn 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
LEDER C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
Formel vikt 200.0837
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.