Läs mer
alpha-Naphthyl Glycidyl Ether, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2 |
| Formel vikt | 200.0837 |