missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Naphthyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Naphthol-O-sulfate Potassium |
| CAS | 6295-74-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H7 O4 S . K |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Naphthol-O-sulfate Potassium, 1-Naphthalenol','hydrogen sulfate','potassium salt (9CI), 1-Naphthol','hydrogen sulfate','potassium salt (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O4S.K/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | potassium;naphthalen-1-yl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.3235 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?