Läs mer
Alfa-naftalenflavon, TRC
Produktkod. 17939084
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17939084 1 g
1 options
Produktkod. 17939084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3725051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Naphthoflavone
CAS 604-59-1
Molekylformel C19 H12 O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
LEDER O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
IUPAC-namn 2-fenylbenzo[h]kromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 272.3
Formel vikt 272.0837