Läs mer
Alfa, O-dimetyl serotoninhydroklorid, TRC
Produktkod. 30385819
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30385819 250 mg -
30388360 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479225250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1016-44-0
Molekylformel C12 H16 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 240.729
Synonym 5-Methoxy-α-methyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 5-Methoxy-α-methyltryptamine Hydrochloride, 3-(2-Aminopropyl)-5-methoxyindole Hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
IUPAC-namn 1-(5-metoxi-1H-indol-3-yl) propan-2-amin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc2[nH]cc(CC(C)N)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-alpha-methyltryptamine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O.ClH/c1-8(13)5-9-7-14-12-4-3-10(15-2)6-11(9)12;/h3-4,6-8,14H,5,13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 240.103