missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alpha-Oxo-2-furanacetic Acid, TRC

Produktkod. 30416210
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416210 1 g
30424679 10 g
30414374 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416210 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8700301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1467-70-5
Molekylformel C6H4O4
Molekylvikt (g/mol) 140.09
Synonym 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid, 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069
IUPAC-namn 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
LEDER OC(=O)C(=O)c1occc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Oxo-2-furanacetic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
Formel vikt 140.011
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.