Läs mer
alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469915 250 mg 250mg
15459915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52580.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165806-95-1
Molekylformel C15H12FNO2S
Molekylvikt (g/mol) 289.32
MDL-nummer MFCD03787932
InChI-nyckel UXCQPEDHCCJBNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym a-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, 1-fluoro-4-isocyano tosyl methyl benzene, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, a-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, 4-fluorophenyl isocyano methyl 4-methylphenyl sulphone, alpha-4-methylphenyl sulphonyl-4-fluorobenzylisonitrile, alpha-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobezylisonitrile, 1-4-fluorophenyl-1-tosyl methyl isocyanide
PubChem CID 10827289
IUPAC-namn 1-[(4-fluorophenyl)-isocyanomethyl]sulfonyl-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 289.32
Procent renhet 97%