Läs mer
Alfa-(p-toluensulfonyl)-4-fluorbenzylisonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile |
| CAS | 165806-95-1 |
| Molekylformel | C15H12FNO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-3-9-14(10-4-11)20(18,19)15(17-2)12-5-7-13(16)8-6-12/h3-10,15H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-fluorfenyl)-isocyanometyl]sulfonyl-4-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.33 |
| Formel vikt | 289.0573 |