Läs mer
(±)-alpha-Phellandrene 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311576
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311576 1 ml
1 options
Produktkod. 30311576 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16002000ME100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Phellandrene
CAS 99-83-2
Analyt- eller komponentnamn alpha-Phellandrene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,5-diene (8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 6-Isopropyl-3-methyl-1,3-Cyclohexadiene, Menthadiene, alpha-Phellandrene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
LEDER CC(C)C1CC=C(C)C=C1
IUPAC-namn 2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136.1252 g/mol