Läs mer
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-propyn-1-yloxy)-benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 30118-97-9 |
| Molekylformel | C18H16O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Diphenyl(2-propynyloxy)-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O3/c1-3-14-21-18(17(19)20-2,15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h1,4-13H,14H2,2H3 |
| LEDER | COC(=O)C(OCC#C)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Methyl 2,2-d=Diphenyl-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.32 |
| Formel vikt | 280.11 |