missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyl-alpha-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O3/c1-2-13-20-17(16(18)19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h1,3-12H,13H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 266.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?