Läs mer
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-pyridyl)acetonitrile-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyl-alpha-(2-pyridyl)acetonitrile-d4 |
| CAS | 1217002-29-3 |
| Molekylformel | C13H6D4N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile-d4, 2-Pyridylphenylacetonitrile-d4, NSC 16276-d4, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H/i4D,5D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1nc(C(C#N)c2ccccc2)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-phenyl-2-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1095 |