Läs mer
Alpha-Phenyl-Alpha-(2-pyridyl)acetonitrile, TRC
Produktkod. 30419948
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30419948 50 mg
1 options
Produktkod. 30419948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33665050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5005-36-7
Molekylformel C13 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Synonym 2-Pyridineacetonitrile, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile, 2-Pyridylphenylacetonitrile, NSC 16276, Phenyl(pyridin-2-yl)acetonitrile, α-Phenyl-2-pyridineacetonitrile, α-Phenyl-α-(2-pyridyl)acetonitrile
IUPAC-namn 2-phenyl-2-pyridin-2-ylacetonitrile
LEDER N#CC(c1ccccc1)c2ccccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material a-Phenyl-a-(2-pyridyl)acetonitrile
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c14-10-12(11-6-2-1-3-7-11)13-8-4-5-9-15-13/h1-9,12H
Formel vikt 194.0844