missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Phenyl-alpha-[3-(phenyl-2-pyridinylmethylene)-2,4-cyclopentadien-1-yl]-2-pyridinemethanol (E/Z mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyl-alpha-[3-(phenyl-2-pyridinylmethylene)-2,4-cyclopentadien-1-yl]-2-pyridinemethanol (E/Z mixture) |
| CAS | 2026-58-6 |
| Molekylformel | C29H22N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α-Phenyl-α-[3-(α-2-pyridylbenzylidene)-1,4-cyclopentadien-1-yl]-2-pyridinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H22N2O/c32-29(24-13-5-2-6-14-24,27-16-8-10-20-31-27)25-18-17-23(21-25)28(22-11-3-1-4-12-22)26-15-7-9-19-30-26/h1-21,32H |
| LEDER | OC(C1=CC=CC=C1)(C(C=C2)=CC2=C(C3=CC=CC=C3)C4=NC=CC=C4)C5=NC=CC=C5 |
| IUPAC-namn | phenyl(3-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)cyclopenta-1,4-dien-1-yl)(pyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.5 |
| Formel vikt | 414.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?