Läs mer
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid, 98%
Produktkod. 11392117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392117 5 g 5g
11302127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07955.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3900-93-4 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool and dark place. Store away from incompatible materials such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3900-93-4
Molekylformel C13H16O2
Molekylvikt (g/mol) 204.269
MDL-nummer MFCD00001379
InChI-nyckel BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl phenyl acetic acid, cyclopentylphenylacetic acid, alpha-phenylcyclopentaneacetic acid, alpha-phenylcyclopentylacetic acid, acetic acid, cyclopentyphenyl, acetic acid, cyclopentylphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-cyclopentyl, alpha-cyclopentylphenylacetic acid, .alpha.-phenylcyclopentaneacetic acid, cyclopentaneacetic acid, .alpha.-phenyl
PubChem CID 98014
IUPAC-namn 2-cyclopentyl-2-phenylacetic acid
LEDER C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Phenylcyclopentylacetic acid
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1956835
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 204.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.