Läs mer
Alpha-Phenyllongifolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyllongifolol |
| CAS | 946513-19-5 |
| Molekylformel | C21H30O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (αR,1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-α-phenyl-1,4-methanoazulene-9-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O3S2.Na/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-6+; |
| LEDER | [Na+].O=C([O-])CCSC(SCCC(=O)N(C)C)c1cc(ccc1)/C=C/c2nc3c(ccc(Cl)c3)cc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.46 |