Läs mer
Alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 191021-89-3 |
| Molekylformel | C21H18O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O2/c1-2-23-21(22)20(15-16-9-4-3-5-10-16)19-14-8-12-17-11-6-7-13-18(17)19/h3-15H,2H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vikt | 302.13 |