Läs mer
Alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid |
| CAS | 71432-05-8 |
| Molekylformel | C19H14O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O2/c20-19(21)18(13-14-7-2-1-3-8-14)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-13H,(H,20,21) |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)O |
| IUPAC-namn | 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.31 |
| Formel vikt | 274.1 |