missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Phenyloxiranepropanenitrile (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Phenyloxiranepropanenitrile (mixture of diastereomers) |
| CAS | 60788-53-6 |
| Molekylformel | C11H11NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α-Phenyloxiranepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c12-7-10(6-11-8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6,8H2 |
| LEDER | N#CC(CC1CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-(oxiran-2-yl)-2-phenylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?