Läs mer
(+)-alfa-pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044163
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301777 50 g 50g
11311777 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04941.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alfa-pinen används vid framställning av kirala hydroboreringsreagens. Det är en luftrörsvidgare hos människor. α-Pinen är ett antiinflammatoriskt medel och används som ett bredspektrumantibiotikum. Det uppvisar aktivitet som en acetylkolinesterashämmare, vilket hjälper minnet. Det är en biosyntetisk bas för CB2-ligander, såsom HU-308.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+)-alfa-pinen används vid framställning av kirala hydroboreringsreagens. Det är en luftrörsvidgare hos människor. α-Pinen är ett antiinflammatoriskt medel och används som ett bredspektrumantibiotikum. Det uppvisar aktivitet som en acetylkolinesterashämmare, vilket hjälper minnet. Det är en biosyntetisk bas för CB2-ligander, såsom HU-308.
Löslighet
Löslig i eter, alkoholer, kloroform. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-70-8
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001346
InChI-nyckel GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
IUPAC-namn (1R,5R)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en
LEDER CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-alpha-Pinene
Smältpunkt -62°C
Densitet 0.858
Kokpunkt 154°C to 156°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2368
Beilstein 3648264
Merck Index 14,7445
Löslighetsinformation Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Formel vikt 136.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.