Läs mer
(-)-alfa-pinen, 98 %, samt varierande mängder enantiomer
Produktkod. 11371697
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371697 250 g 250g
11361697 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04759.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136,238 g/mol
(-)-alfa-pinen, 98 %, forts. varierande mängder enantiomer, används i mat och dryck (inkl. tillsatser, föroreningar), doft/eterisk olja, nutraceutical. Det används också som ett anti-infektionsmedel. Det används som en komponent i tallharts och en användbar kiral syntetisk mellanprodukt. Alfa-pinen är den mest förekommande terpenoiden i naturen och är mycket avvisande mot insekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-alfa-pinen, 98 %, forts. varierande mängder enantiomer, används i mat och dryck (inkl. tillsatser, föroreningar), doft/eterisk olja, nutraceutical. Det används också som ett anti-infektionsmedel. Det används som en komponent i tallharts och en användbar kiral syntetisk mellanprodukt. Alfa-pinen är den mest förekommande terpenoiden i naturen och är mycket avvisande mot insekter.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter, alkohol och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-26-4
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.238
MDL-nummer MFCD00064145
InChI-nyckel GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Synonym --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 440968
ChEBI CHEBI:28660
IUPAC-namn (1S,5S)-4,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-3-en
LEDER CC1=CCC2CC1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-alpha-Pinene
Smältpunkt -64 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 154 °C till 156 °C
Flampunkt 32 °C (89 °F)
Anteckningar om analysprocent forts. varierande mängder av enantiomer
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2368
Beilstein 1903790
Merck Index 14,7445
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, eter, alkohol och metanol. Olöslig i vatten.
Optisk rotation −42° (Snyggt)
Formel vikt 136.24
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.