Läs mer
Alpha-Pinene Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Pinene Oxide |
| CAS | 1686-14-2 |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Epoxypinane, 2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1(C)C2CC3OC3(C)C1C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |