Läs mer
Texwipe Alpha™ Polyesterstickad STX761 Renrumspinne med långt handtag, steril
Handla allt Texwipe ProdukterBeskrivning
- Renrumstillverkade, ger låga nivåer av icke-flyktiga rester (NVR) och joner, och tillverkade till exakta och konsekventa toleranser med hjälp av automatiserade processer med hög precision.
- Parti kodad för spårbarhet och kvalitetskontroll. Förpackad i en silikonfri och amidfri påse.
- Dubbelt lager av polyesterstickat tyg för ökad uppsugningsförmåga
- Konstruerad för att motstå fasthakning och nötning, vilket förhindrar frigöring av partiklar och fibrer
- Utmärkt kemisk kompatibilitet med en mängd olika lösningar
- 100 % jungfruligt polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs samtidigt som det erbjuder utmärkt kemisk resistens
- Renrum tvättat, ger ultralåga nivåer av partiklar, NVR:er och joner
- Varumärkta ljusgröna handtag med ''TEXWIPE''-namn präglat på handtaget
- Autoklaverasäkert i torr värme och ånga
- Varje bomullspinne är individuellt förpackad i en skalad hylsa
- Varje hylsa är partikodad och har ett utgångsdatum (för lagerkontroll)
- Femtio ärmar är trippelpåsade för enkel införande i sterilt område
- Trippelpåsade påsar är förpackade i ett fodral som bildar det fjärde lagret av påsskydd
- Gammabestrålad till en Sterility Assurance Level på 10-6 och steril validerad enl. AAMI Riktlinjer
- Testad för endotoxiner, joner och NVR
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 6,39 tum |
| Produkttyp | Renrumspinn |
| Typ av lim | Komplett termisk bindning |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Tipsstil | Paddla |
| Spetsmaterial | Stickad Alpha™ Polyester |