Läs mer
Alpha-Pyridoin (>80%), TRC
Produktkod. 30420828
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30420828 10 mg
1 options
Produktkod. 30420828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99725810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1141-06-6
Molekylformel C12 H10 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym Ketone, hydroxy-2-pyridylmethyl 2-pyridyl (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2-di-2-pyridinylethanone, 2-Hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethanone, 2-Pyridoin, NSC 24017, α-Pyridoin
IUPAC-namn 2-hydroxy-1,2-bis(2-pyridyl)ethanone
LEDER OC(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Pyridoin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Formel vikt 214.0742