Läs mer
alpha-Pyrone, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005505
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005505 1 g 1g
30988842 250 mg 250mg
30995883 5 g 5g
30993824 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31005505 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1135961g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Pyrone
CAS 504-31-4
Molekylformel C5H4O2
MDL-nummer MFCD00006639
Kvantitet 1 g
LEDER O=C1C=CC=CO1
Molekylvikt (g/mol) 96.08
Procent renhet 97%