Läs mer
alfa-resorcylsyra (3,5-dihydroxybensoesyra), LoGiCal
Produktkod. 30463092
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463092 10 mg
1 options
Produktkod. 30463092 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0708.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-Resorcylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn 3,5-dihydroxybensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 154,0266 g/mol