Läs mer
Alpha-Ribavirin (Ribavirin Impurity B), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-alpha-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| CAS | 57198-02-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H12 N4 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Ribavirin Imp. B (EP), 1-alpha-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 1-α-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, α-Ribavirin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8+/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | 1-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.2 |
| Visa mer |