missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Selinine, >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Selinine |
| CAS | 473-13-2 |
| Molekylformel | C15H24 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,4aR,8aR)-4a,8-Dimethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene, Eudesma-3,11-diene, alpha-Selinene, (-)-alpha-Selinene, Selina-3,11-diene, [2R-(2alpha,4aalpha,8abeta)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene, alpha-Selinene, (-)-, (2R,4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene; |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,13-14H,1,5,7-10H2,2-4H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1 |
| IUPAC-namn | (3R,4aR,8aR)-5,8a-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,4a,7,8-hexahydro-1H-naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.35 |
| Formel vikt | 204.1878 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?