Läs mer
Skytec™ Alpha Sentinel Premium återanvändbar helmask
Produktkod. 30242980 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30242980 Intermediär
30242954 Liten
30242985 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30242980 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAS0002BF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2806.86 SEK
    1730.90 SEK / Paket med 1
    Save 1075.96 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Alpha Sentinel helmasker är ergonomiskt utformade för optimalt skydd, komfort och PPE-kompatibilitet.
  • Den fempunkts justerbara huvudselen tar bort känslan av en nedåtgående dragning, vilket säkerställer en balanserad, bekväm passform
  • Välbalanserad, lätt (600 g)
  • Finns i tre storlekar för en mer skräddarsydd passform, vilket ökar andningsskyddet/passformsfaktorn
  • Upphöjd visirbrygga skyddar visiret från repor när det inte används
  • Visir och filterposition ger panoramautsikt utan några hinder
  • Låg profilform ger exceptionell kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning
  • Alpha Sentinel-filtren är försedda med en enkel anslutning som enkelt klickar på plats
  • Den stora utandningsventilen minskar värme- och fuktuppbyggnad, vilket ger lågt andningsmotstånd
  • Lätt att rengöra och underhålla, med reservdelar tillgängliga
  • Testad enligt EN136:1998 klass 2, vilket säkerställer större robusthet och högre flamskyddsförmåga
  • Levereras med användartätningskontrollkåpor, som fungerar som partikelfilterhållare för kombinationsfilter
  • Optisk insats tillgänglig
  • Kvantitativ ansiktsanpassningsadapter tillgänglig
  • Selen är designad för att förhindra överrotation och trassling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE , UKCA , EN 136:1998 Klass 2
Certifieringar (EN 136) Klass 2
Färg Svart
Filtertyp HEPA, kombination organisk ånga/syragas/HEPA, multigas/HEPA
Produkttyp Heltäckande andningsskydd
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen Termoplastisk elastomer
Modell Alpha Sentinel helmask