Läs mer
Skytec™ Alpha Sentinel Premium återanvändbar helmask
Produktkod. p-200104865
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Produktkod. 30242954
Brand: Skytec™ ASRAS0002BD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpha Sentinel helmasker är ergonomiskt utformade för optimalt skydd, komfort och PPE-kompatibilitet.
  • Den fempunkts justerbara huvudselen tar bort känslan av en nedåtgående dragning, vilket säkerställer en balanserad, bekväm passform
  • Välbalanserad, lätt (600 g)
  • Finns i tre storlekar för en mer skräddarsydd passform, vilket ökar andningsskyddet/passformsfaktorn
  • Upphöjd visirbrygga skyddar visiret från repor när det inte används
  • Visir och filterposition ger panoramautsikt utan några hinder
  • Låg profilform ger exceptionell kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning
  • Alpha Sentinel-filtren är försedda med en enkel anslutning som enkelt klickar på plats
  • Den stora utandningsventilen minskar värme- och fuktuppbyggnad, vilket ger lågt andningsmotstånd
  • Lätt att rengöra och underhålla, med reservdelar tillgängliga
  • Testad enligt EN136:1998 klass 2, vilket säkerställer större robusthet och högre flamskyddsförmåga
  • Levereras med användartätningskontrollkåpor, som fungerar som partikelfilterhållare för kombinationsfilter
  • Optisk insats tillgänglig
  • Kvantitativ ansiktsanpassningsadapter tillgänglig
  • Selen är designad för att förhindra överrotation och trassling
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE , UKCA , EN 136:1998 Klass 2
Certifieringar (EN 136) Klass 2
Färg Svart
Filtertyp HEPA, kombination organisk ånga/syragas/HEPA, multigas/HEPA
Produkttyp Heltäckande andningsskydd
Storlek Liten
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen Termoplastisk elastomer
Modell Alpha Sentinel helmask