Läs mer
Skytec™ Alpha Sentinel Premium återanvändbar halvansiktsmask
Beskrivning
- Välbalanserad och lätt (140 g), vilket ger optimal bärkomfort
- Finns i tre storlekar, vilket skapar en skräddarsydd passform, superb passform och komfort för alla anställda
- Helt justerbar huvudsele, som erbjuder enkel montering och justering, med en robust och pålitlig passform när den används
- Låg profilform för att maximera synfältet och tillåta exceptionell kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning
- Alpha Sentinel-filter är försedda med en enkel anslutning som enkelt klickar på plats
- Elastiskt band av hög kvalitet ger en säker passform med hög komfort och behåller maskens placering
- Den stora utandningsventilen minskar värme- och fuktuppbyggnad, vilket ger lågt andningsmotstånd
- Lätt att rengöra och underhålla med reservdelar tillgängliga
- Kvantitativ ansiktsanpassningsadapter tillgänglig
- Andningsskydd levereras med användartätningskontrollkåpor, som fungerar som partikelhållare för kombinationsfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA, EN140 |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | HEPA, kombination organisk ånga/syragas/HEPA, multigas/HEPA |
| Material | Termoplastisk elastomer |
| Produkttyp | Halvmaskrespirator |
| Storlek | Intermediär |
| Med utandningsventil | Ja |
| Material för ansiktsdelen | Termoplastisk elastomer |
| För användning med (applikation) | Filterberoende: Bortskaffande av giftigt avfall, skärning och gjutning av metall, Flygresor, petrokemi |
| Visa mer |