Läs mer
Skytec™ Alpha Sentinel Premium återanvändbar halvansiktsmask
Produktkod. 30242993 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30242993 Betydande
30242991 Liten
30242978 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30242993 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAS0001BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.37 SEK
    346.18 SEK / Paket med 1
    Save 215.19 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Alpha Sentinel Half Masks är ergonomiskt utformade för optimalt skydd, komfort och PPE-kompatibilitet.
  • Välbalanserad och lätt (140 g), vilket ger optimal bärkomfort
  • Finns i tre storlekar, vilket skapar en skräddarsydd passform, superb passform och komfort för alla anställda
  • Helt justerbar huvudsele, som erbjuder enkel montering och justering, med en robust och pålitlig passform när den används
  • Låg profilform för att maximera synfältet och tillåta exceptionell kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning
  • Alpha Sentinel-filter är försedda med en enkel anslutning som enkelt klickar på plats
  • Elastiskt band av hög kvalitet ger en säker passform med hög komfort och behåller maskens placering
  • Den stora utandningsventilen minskar värme- och fuktuppbyggnad, vilket ger lågt andningsmotstånd
  • Lätt att rengöra och underhålla med reservdelar tillgängliga
  • Kvantitativ ansiktsanpassningsadapter tillgänglig
  • Andningsskydd levereras med användartätningskontrollkåpor, som fungerar som partikelhållare för kombinationsfilter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, EN140
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp HEPA, kombination organisk ånga/syragas/HEPA, multigas/HEPA
Material Termoplastisk elastomer
Produkttyp Halvmaskrespirator
Storlek Betydande
Med utandningsventil Ja
Material för ansiktsdelen Termoplastisk elastomer
För användning med (applikation) Filterberoende: Bortskaffande av giftigt avfall, skärning och gjutning av metall, Flygresor, petrokemi
För användning med (utrustning) Alpha Sentinel-filter
Selematerial Termoplastisk elastomer
Selestil Standard
Latexfri Ja
Material Huvudband Polyester
Modell Alpha Sentinel halvmask
Halsband Polyester
Kvantitet 16/Pk.