Läs mer
Isofield™ Alpha Sterile kit – Grade A/B kompatibla
Produktkod. 32236989
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
32236989 Intermediär
30178845 Liten
32236983 Liten
30178813 Intermediär
30178882 Betydande
32236981 Betydande
30178899 X-large
32236980 X-large
30178827 2X-large
32236990 2X-large
30178891 3X-large
32236982 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 32236989 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 80551 M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Alpha-sterilitetskitet med huva med integrerad mask, overall med mandarinkrage och överstövlar är aseptiskt vikta och testade mot cellgifter till ASTM F 739. De antistatiska, låglintingslåga PPE Cat III-kiten ger skydd i Grade A/B-miljöer för alla renrumsaktiviteter.
MANDARIN KRAGE OVERALL
  • GMP Grade A och B samt ISO Class 4 och 5 renrumskompatibla
  • Tvålager mandarinkrage ger en säker passform vid halsområdet
  • Zip-lucka med dubbelhäftigt tejp förhindrar in- och utträngning av partiklar
  • Låglinnings, antistatisk tyg lämplig för cellgiftshantering
  • Elastiska tumöglor
  • Ryggelasticitet för att förhindra bälgeffekten
HOOD
  • Latexfri sluten elastisk frontöppning för bekväm passform
  • Extra lång ok för extra skydd
  • Trepanelshuva för att minimera hudexponering
OVERBOOTS
  • Extra lång knähöjd
  • Två studsar för ökad säkerhet
  • Sladdsäker PU-sula
Teknisk och dokumentationsmässig efterlevnad
  • COA, COC, COI Finns tillgängligt för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Klarade Typ 5 (EN ISO 13982-1:2004 och EN 13982-2:2004) och Typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testet
  • Avskräckning mot kemikalier och motståndskraft mot penetration av kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Nötningsbeständighet EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flexsprickningsresistans EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metod B
  • Trapetsrevirvsmotstånd EN 14325:2004
  • Maskinriktning och korsriktning EN ISO 9073-4:1997
  • Draghållfasthet, korsriktning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinriktning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmotstånd EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Skarvstyrka EN 14325:2004 [5.5]
  • Inåtriktad läckage av aerosoler och fina partiklar in i dräkter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Typ 5)
  • Motstånd mot penetration med vätskespray (Spraytest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
  • Permeation av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighet – Helmke Trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Färg Vitt
Material Polyeten, icke-vävd polypropenlaminat
Produkttyp PPE-kit
Storlek Intermediär
Förslutningstyp Elastisk
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Kragade
Sömtyp Bunden
Disponibel För engångsbruk
Motstånd Kemikalier, antistatisk, vätska, partikel
Antal fickor Hold (Håll)
Sterilitet Sterila