missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Synuclein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand: Novus Biologicals NBP2-15365
4551.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
alpha-Synuclein Polyclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| RUO | |
| IgG |
| 0.1 mL | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering