Läs mer
Invitrogen™ Alfa-synuklein [pS129] Human ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 17837250
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17837250 96 tester
1 options
Produktkod. 17837250 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012361901
Det mänskliga alfa-synukleinet [pS129] ProcartaPlex Kit mäter Alpha-Synuclein [pS129] protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
  • Kit mäter Alpha-Synuclein [pS129] protein
  • Designad för att kunna kombineras med andra Simplex-satser\
  • Användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering
  • När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när man inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Bindande mål Alfa-synuklein
Bead Region Alfa-synuklein [pS129][39]
Analyskänslighet Se analysintyg
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Gen SNCA
Gene Alias NACP, PARK1
Gen-ID (Entrez) 6622
Gensymbol SNCA
Interassay CV <15%
Intraassay CV <15%
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Synuclein
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
UniProt ID P37840
Innehåll och lagring •1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor NHP Standard Mix A (lyofiliserad)
Förvara vid 2-8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Neurobiologi