Läs mer
alfa-terpinen, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042542
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15485169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Den kan användas som en kemisk doft eterisk olja och kryddor. Det används som en arom- och doftkemikalie som används inom personlig vård, kosmetika och livsmedelsindustrin. Används även inom läkemedels-, elektronik-, livsmedelsindustrin, halvledartillverkningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den kan användas som en kemisk doft eterisk olja och kryddor. Det används som en arom- och doftkemikalie som används inom personlig vård, kosmetika och livsmedelsindustrin. Används även inom läkemedels-, elektronik-, livsmedelsindustrin, halvledartillverkningsindustrin.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol och etanol (100 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras under inert gas. Luftkänslig. Håll borta från starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-86-5
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001534
InChI-nyckel YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-ylcyklohexa-1,3-dien
LEDER CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Terpinene
Färg Färglös
Densitet 0.837
Kokpunkt 173°C to 175°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2319
Beilstein 1853379
Merck Index 14,9170
Löslighetsinformation Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 136.23
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Terpinene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: alpha-Terpinene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.