Läs mer
alfa-Terpineol, 96 %
Produktkod. 11387168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387168 500 g 500g
15451077 25 g 25g
11397168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016285.36
 Begränsad artikel
I lager
En naturligt förekommande monoterpenalkohol | CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,253 g/mol
En naturligt förekommande monoterpenalkohol.Alfa-terpineol används som en antioxidant, antiseptisk, antihypernociception och antiinflammatorisk. Det används också som lösningsmedel. Det är en viktig ingrediens i talloljedesinfektionsmedel. Vidare används det som doft i parfymer, fettdenatureringsmedel för tvålproduktion och syntetiskt smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002 %, vätesulfid (H2S) P.T. (gräns cirka 1,5 ppm, svaveldioxid (SO2) P.T. (gräns cirka 2,5 ppm), H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-55-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00001557
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Terpineol
Smältpunkt 31 °C till 32 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.930 g/mL
Kokpunkt 210 °C till 219 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,9171
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, propylenglykol, aceton, alkohol och eter.
Formel vikt 154.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Terpineol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Terpineol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.