Läs mer
alfa-Terpineol, 96 %
Produktkod. 11397168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397168 100 g 100g
15451077 25 g 25g
11387168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016285.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
En naturligt förekommande monoterpenalkohol | CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,253 g/mol
En naturligt förekommande monoterpenalkohol. Alfa-terpineol används som antioxidant, antiseptisk, antihypernociceptiv och antiinflammatorisk. Det används också som lösningsmedel. Det är en viktig ingrediens i desinfektionsmedel för tallolja. Dessutom används det som parfym i parfymer, fettdenaturant för tvålproduktion och syntetisk smakämne.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002%, Vätesulfid (H2S) P.T. (gräns cirka 1,5 ppm), Svaveldioxid (SO2) P.T. (gräns cirka 2,5 ppm), H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-55-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.253
MDL-nummer MFCD00001557
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Terpineol
Smältpunkt 31 °C till 32 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.930 g/mL
Kokpunkt 210 °C till 219 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,9171
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, bensen, propylenglykol, aceton, alkohol och eter.
Formel vikt 154.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.