Läs mer
alpha-Terpineol-d3 (propyl methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Terpineol alpha-methyl-d3 |
| CAS | 203633-12-9 |
| Molekylformel | C10 2H3 H15 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(methyl-d3)- (9 CI), α-Terpineol-d3, α-Terpineol-D3 (α-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11 H,5-7H2,1-3H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)(O)C1CCC(=CC1)C |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vikt | 157.1546 g/mol |
| Visa mer |