missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Terpineol-d3 (Propyl Methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Terpineol alpha-methyl-d3 |
| CAS | 203633-12-9 |
| Molekylformel | C10 2H3 H15 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Cyclohexene-1-methanol','α,4-dimethyl-α-(methyl-d3)- (9CI), α-Terpineol-d3, α-Terpineol-D3 (α-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C)(O)C1CCC(=CC1)C |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vikt | 157.1546 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?