missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa-terpineol-d3 (Propylmetyl-d3), TRC

Produktkod. 30423525
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423525 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT11065210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Terpineol alpha-methyl-d3
CAS 203633-12-9
Molekylformel C10 2H3 H15 O
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol','α,4-dimethyl-α-(methyl-d3)- (9CI), α-Terpineol-d3, α-Terpineol-D3 (α-methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C)(O)C1CCC(=CC1)C
IUPAC-namn 1,1,1-trideuterio-2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 157.27
Formel vikt 157.1546
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.