Läs mer
Alpha-Tetralone, TRC
Produktkod. 30415447
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30415447 10 g
1 options
Produktkod. 30415447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29858010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 529-34-0
Molekylformel C10H10O
Kvantitet 10 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Oxotetralin, 1-Tetralone, 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1-one, Benzocyclohexan-1-one, NSC 5171, α-Tetralone
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
LEDER O=C1CCCc2ccccc12
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Formel vikt 146.0732