missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Thujene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpha-Thujene |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h4,7,9H,5-6H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 136.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?