missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Thujone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(-)-Thujone |
| CAS | 546-80-5 |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one','4-methyl-1-(1-methylethyl)-','(1S,4R,5R)-, 3-Thujanone','(1S,4R,5R)-(-)- (8CI), Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one','4-methyl-1-(1-methylethyl)-','[1S-(1α,4α,5α)]-, (-)-Thujone, (-)-α-Thujone, (1S,4R,5R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, Absinthol, NSC 93742, Thujon, Thujone, α-Thujone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2 |
| IUPAC-namn | (1S,4R,5R)-4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?