Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (± )-alfa-tokoferol, 95 %, syntetisk
Produktkod. 10077789 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10077789 100 g Glasflaska 100g
10785242 25 g Glasflaska 25g
10482770 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10077789 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 428121000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10191-41-0
Molekylformel C29H50O2
Molekylvikt (g/mol) 430.72
MDL-nummer MFCD00072051
InChI-nyckel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-α-Tocopherol
Namnnotering Syntetisk
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2,5 °C till 3,5 °C
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 393,0 °C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 9653
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i oljor, fetter, aceton, alkohol, kloroform, dietyleter och andra fettlösningsmedel.
IUPAC-namn (2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-ol
Viskositet 4200 mPa (20 °C)
Formel vikt 430.71
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.