Läs mer
(+)-alfa-tokoferolsyra succinat, Mikromol
Produktkod. 30458974
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30458974 250 mg
1 options
Produktkod. 30458974 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0167.030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(+)-alfa-tokoferolsyra succinat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
CAS 4345-03-3
Analyt- eller komponentnamn RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C33 H54 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, d-alpha-tocopherol succinate, Vitamin E succinate, (+)-alpha-tocopheryl acid succinate, D-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
InChI formel InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-namn 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy] butansyra
Molekylvikt (g/mol) 530.78
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 530,3971 g/mol